Principaux documents
SAB4301455
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (pTyr576) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FADK 1, FAK1, Focal adhesion kinase 1, PTK2, pp125FAK
100 μL
446,00 €
446,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
446,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
446,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
125 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_001186578.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr576)
Informations sur le gène
human ... PTK2(5747)
Spécificité
The antibody detects endogenous level of FAK only when phosphorylated at tyrosine 576.
Immunogène
Peptide sequence around phosphorylation site of Tyrosine576 (S-T-Y(p)-Y-K) derived from Human FAK.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable