SAB4301073
Anti-DAB2IP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
AF9Q34, AIP-1, AIP1, DIP1/2
263,00 €
About This Item
263,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
2.8 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_115941.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAB2IP(153090)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable