Principaux documents
SAB4300872
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H4K20me2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN
100 μL
263,00 €
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
263,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
11 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_003539.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys20)
Informations sur le gène
human ... HIST2H4A(8370)
Immunogène
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding K20 of human histone H4
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable