SAB4300573
Anti-PPP2R2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-B55-ALPHA antibody produced in rabbit, Anti-B55A antibody produced in rabbit, Anti-FLJ26613 antibody produced in rabbit, Anti-MGC52248 antibody produced in rabbit, Anti-protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, alpha isoform antibody produced in rabbit
300,00 €
About This Item
300,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~40 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(S-E-S-Q-V)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP2R2A(5520)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable