SAB4300530
Anti-CAMK2N2 (Ab-286) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CAM-KIIN antibody produced in rabbit, Anti-CAMKIIN antibody produced in rabbit, Anti-calcium / calmodulin-dependent protein kinase II inhibitor 2 antibody produced in rabbit
340,00 €
About This Item
340,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~50 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(Q-E-T-V-D)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAMK2N2(94032)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable