SAB4300462
Anti-C-RAF antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-CRAF antibody produced in rabbit, Anti-NS5 antibody produced in rabbit, Anti-Raf-1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Raf antibody produced in rabbit, Anti-v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1 antibody produced in rabbit
400,00 €
About This Item
400,00 €
Nom du produit
Anti-RAF1 (Ab-338) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~73 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-D-S-S-Y)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAF1(5894)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable