SAB4300418
Anti-PTK2 (Ab-925) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FADK antibody produced in rabbit, Anti-FAK antibody produced in rabbit, Anti-FAK1 antibody produced in rabbit, Anti-PTK2 protein tyrosine kinase 2 antibody produced in rabbit, Anti-pp125FAK antibody produced in rabbit
340,00 €
About This Item
340,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~125 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(K-V-Y-E-N)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTK2(5747)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable