SAB4300345
Anti-ESR1 (Ab-106) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686N23123 antibody produced in rabbit, Anti-ER antibody produced in rabbit, Anti-ESR antibody produced in rabbit, Anti-ESRA antibody produced in rabbit, Anti-estrogen receptor 1 antibody produced in rabbit
400,00 €
About This Item
400,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~66 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(S-P-S-P-L)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable