SAB4300269
Anti-phospho-HDAC9/HDAC4/HDAC5 (pSer246/pSer259/pSer220) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp779K1053 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90614 antibody produced in rabbit, Anti-HA6116 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 9 / 4 / 5 antibody produced in rabbit
485,00 €
About This Item
485,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~124 kDa
~140 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(T-A-SP-EP)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer246/pSer259/pSer220)
Informations sur le gène
human ... HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC9(9734)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable