Principaux documents
SAB4300262
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CFL1 (pTyr139) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) antibody produced in rabbit
100 μG
364,00 €
364,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
364,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
364,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~19 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(N-C-YP-E-E)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr139)
Informations sur le gène
human ... CFL1(1072)
Catégories apparentées
Immunogène
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 139 (N-C-Y(p)-E-E), according to the protein CFL1.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Description de la cible
Controls reversibly actin polymerization and depolymerization in a pH-sensitive manner. It has the ability to bind G- and F-actin in a 1:1 ratio of cofilin to actin. It is the major component of intranuclear and cytoplasmic actin rods.
Forme physique
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable