SAB4300251
Anti-phospho-SMAD2 (pSer467) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-JV18 antibody produced in rabbit, Anti-JV18-1 antibody produced in rabbit, Anti-MADH2 antibody produced in rabbit, Anti-MADR2 antibody produced in rabbit, Anti-SMAD family member 2 antibody produced in rabbit
485,00 €
About This Item
485,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~60 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(C-S-S-M-SP)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer467)
Informations sur le gène
human ... SMAD2(4087)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable