SAB4300249
Anti- pTyr580 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-BPTP3 antibody produced in rabbit, Anti-CFC antibody produced in rabbit, Anti-MGC14433 antibody produced in rabbit, Anti-NS1 antibody produced in rabbit, Anti-protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~72 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-V-YP-E-N)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr580)
Informations sur le gène
human ... PTPN11(5781)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable