SAB4300246
Anti-phospho-SHC1 (pTyr427) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FLJ26504 antibody produced in rabbit, Anti-SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-SHC antibody produced in rabbit, Anti-SHCA antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~46 kDa
~52 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(P-S-YP-V-N
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr427)
Informations sur le gène
human ... SHC1(6464)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable