SAB4300125
Anti-phospho-NFKBIA (pSer32/pSer36) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-IKBA antibody produced in rabbit, Anti-MAD-3 antibody produced in rabbit, Anti-NFKBI antibody produced in rabbit, Anti-nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha antibody produced in rabbit
412,00 €
About This Item
412,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~39 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(H-D-SP-G-L-D-SP-M-K)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer32/pSer36)
Informations sur le gène
human ... NFKBIA(4792)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable