SAB4300038
Anti-phospho-STAT6 (pTyr641) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-D12S1644 antibody produced in rabbit, Anti-IL-4-STAT antibody produced in rabbit, Anti-STAT6B antibody produced in rabbit, Anti-STAT6C antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced antibody produced in rabbit
485,00 €
About This Item
485,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~110 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-G-YP-V-P)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr641)
Informations sur le gène
human ... STAT6(6778)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable