SAB4300031
Anti-phospho-GATA1 (pSer310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ERYF1 antibody produced in rabbit, Anti-GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1) antibody produced in rabbit, Anti-GF-1 antibody produced in rabbit, Anti-GF1 antibody produced in rabbit, Anti-NFE1 antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~43 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(K-A-SP-G-K)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer310)
Informations sur le gène
human ... GATA1(2623)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable