SAB4200779
Anti-NRAS Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
GTPase NRas, Transforming protein N-Ras
411,00 €
About This Item
411,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-NRAS (C-terminal) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt ~21 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoblotting: 1:2,000-1:4,000 using human HEK-293T cells over-expressing NRAS protein
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NRAS(4893)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable