SAB4200767
Anti-Cathepsin D antibody, Mouse monoclonal
clone CTD-19, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CTSD, cleaved into the following 2 chains: Cathepsin D light chain and Cathepsin D heavy chain
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CTD-19, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rabbit
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human liver sections
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTSD(1509)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable