SAB4200710
Anti-Calponin antibody, Mouse monoclonal
clone hCP, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CNN-1, Anti-CNN-2
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
hCP, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
bovine, monkey, human, rabbit, ferret, mouse, hamster, rat, canine, pig
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNN1(1264)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable