SAB4200685
Anti-Glucagon antibody, Mouse monoclonal
clone K79bB10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Glucagon antibody produced in mouse, GCG, GLP1, GLP2, GRPP
165,00 €
About This Item
165,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K79bB10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
cat, rabbit, mouse, guinea pig, rat, dog, porcine, zebrafish, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat−retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Rat pancreas sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
radioimmunoassay: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
cat ... Gcg(101097825)
dog ... Gcg(403571)
guinea pig ... Gcg(100135526)
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
pig ... Gcg(397595)
rabbit ... Gcg(100341777)
rat ... Gcg(24952)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable