SAB4200650
Monoclonal Anti-SH3GL1 (C-terminal) antibody produced in mouse
clone Ep2.17, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CNSA1, Anti-EEN, Anti-SH3D2B, Anti-SH3P8
488,00 €
About This Item
488,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ep2.17, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~41 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2-5 μg/test using using HeLa cells.
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa.
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH3GL1(6455)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable