SAB4200630
Monoclonal Anti-SFRP1 antibody produced in mouse
clone FRP148, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-FRP, Anti-FRP-1, Anti-FrzA, Anti-Secreted apoptosis-related protein 2 (SARP2), Anti-secreted frizzled-related protein 1
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FRP148, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 10-20 μg/test using using WI-38 cells.
immunoblotting: 0.025-0.05 μg/mL using using whole extracts of WI-38 cells.
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SFRP1(6422)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable