SAB4200591
Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody, Mouse monoclonal
clone 9B1-2G6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A, Anti-HIST2H3C H3F2 H3FM, Anti-HIST2H3D, Monoclonal Anti-unmodified-Histone H3 (Lys9) antibody produced in mouse
359,00 €
About This Item
359,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9B1-2G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~17 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunostaining
- immunoblotting
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable