SAB4200522
Anti-IDH1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, IDH
466,00 €
About This Item
466,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human kidney.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using SHSY5Y cells.
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells and of rat cerebellum (S1 fraction).
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IDH1(3417)
mouse ... Idh1(15926)
rat ... Idh1(24479)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable