SAB4200504
Anti-SND1 antibody, Mouse monoclonal
clone SND1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-SND1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-TDRD11, Monoclonal Anti-staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1, p100
350,00 €
About This Item
350,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SND1-3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~102 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa or HEK-293T cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable