SAB4200464
Anti-WDR37 antibody, Mouse monoclonal
clone WDR37-9, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-RP11-529L18.2, Monoclonal Anti-WD repeat domain 37, Monoclonal Anti-WDR37 antibody produced in mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WDR37-9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using A431 cells.
western blot: 3.0-6.0 μg/mL using U87 total cell extracts.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... WDR37(22884)
mouse ... Wdr37(207615)
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable