SAB4200458
Anti-ApoD (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Apolipoprotein D precursor
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~29 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human ApoD
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human ApoD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APOD(347)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable