SAB4200446
Anti-CD3 ζ chain antibody, Mouse monoclonal
clone ZT-10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CD247, Anti-CD3-eta, Anti-CD3Z, Anti-CD3h, Anti-T3Z, Anti-TCRZ, Monoclonal Anti-CD3 ζ chain antibody produced in mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ZT-10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1.5-3.0 μg/test using Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using Jurkat cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... CD247(12503)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable