SAB4200408
Anti-Dystrobrevin-α antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
AntiDTNA
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:10,000-1:20,000 using HEK-293T cells overexpressing human dystrobrevin-a variant 6
western blot: 1:5,000-1:10,000 using lysates of HEK-293T cells overexpressing human dystrobrevin-a variant 6
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DTNA(1837)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable