SAB4200366
Anti-IKZF1/IKAROS antibody, Mouse monoclonal
clone E1.14, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Hs.54452, Anti-IK1, Anti-IKAROS family zinc finger 1, Anti-LYF1, Anti-PRO0758, Anti-ZNFN1A1, Anti-hIk-1
472,00 €
About This Item
472,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E1.14, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
rat, monkey, human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using Jurkat cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using Ramos cells
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKZF1(10320)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable