SAB4200354
Anti-SMAD2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-JV18, Anti-JV18-1, Anti-MADH2, Anti-MADR2, Anti-Mothers against decapentaplegic homolog 2, Anti-hMAD-2, Anti-hSMAD2
472,00 €
About This Item
472,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~52 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using using human HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human SMAD2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD2(4087)
mouse ... Smad2(17126)
rat ... Smad2(29357)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable