SAB4200341
Anti-Golph3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein; Mitochondrial DNA absence factor, Anti-MIDAS
472,00 €
About This Item
472,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable