SAB4200331
Anti-phospho-CD3ζ (pTyr83) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CD247, Anti-CD3H, Anti-CD3Q, Anti-CD3Z, Anti-T cell receptor T3 zeta chain, Anti-T3Z, Anti-TCRK, Anti-Tcrz
472,00 €
About This Item
472,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysate of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 1-2 μg/mL using lysate of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr83)
Informations sur le gène
mouse ... Cd247(12503)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable