SAB4200276
Anti-RCC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CHC-1, Anti-CHC1, Anti-Chromosome Condensation 1, Anti-Regulator of Chromatin Condensation 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of HeLa or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HeLa cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RCC1(1104)
mouse ... Rcc1(100088)
rat ... Rcc1(682908)
Immunogène
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable