SAB4200247
Anti-GP1BA antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/40, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
MonoclonalAnti-BSS, MonoclonalAnti-CD42B, MonoclonalAnti-CD42balpha, MonoclonalAnti-GP1B, MonoclonalAnti-MGC34595, MonoclonalAnti-glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PM6/40, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~140 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 30-60 μg/mL using human platelet
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GP1BA(2811)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable