SAB4200231
Anti-DCAL-1 antibody, Mouse monoclonal
clone UW50, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-C-type lectin-like 1, Anti-CLECL1
522,00 €
About This Item
522,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UW50, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 0.25-0.50 μg/test using 1x106 human Raji cells
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLECL1(160365)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable