SAB4200218
Anti-Glycogen Synthase 1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GYS1, Anti-Glycogen synthase 1 (muscle)
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~84 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat brain extracts (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3 μg/mL using mouse brain extracts (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GYS1(2997)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable