SAB4200203
Anti-RAVER1 antibody, Mouse monoclonal
clone RAV1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RAV1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa
Espèces réactives
human, monkey
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1.0-2.0 μg/mL using HeLa or HepG2 cells extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAVER1(125950)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable