SAB4200194
Anti-Pontin antibody, Mouse monoclonal
clone 5G3-11, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-49 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, Anti-49 kDa TBP-interacting protein, Anti-54 kDa erythrocyte cytosolic protein, Anti-ECP-54, Anti-INO80 complex subunit H, Anti-NMP 238, Anti-Pontin52, Anti-RUVBL1, Anti-RVB1, Anti-RuvB (e coli homolog)-like 1, Anti-RuvB-like 1, Anti-TAP54-alpha, Anti-TIH1, Anti-TIP49, Anti-TIP49A, Anti-TIP60-associated protein 54-alpha, Anti-nuclear matrix protein 238
529,00 €
About This Item
529,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G3-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~50 kDa
Espèces réactives
canine, human, monkey
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extracts of human HEK-293T or MCF-7 cells
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RUVBL1(8607)
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- immunoprecipitation
- ChIP-sequencing
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- RNA immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable