SAB4200170
Anti-CPSF4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CLEAVAGE AND POLYADENYLATION SPECIFICITY FACTOR 4, Anti-CPSF30NS1 EFFECTOR DOMAIN-BINDING PROTEIN 1, Anti-NEB1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using Whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human CPSF4.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CPSF4(10898)
mouse ... CPSF4(54188)
rat ... CPSF4(304277)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable