SAB4200090
Anti-Raver1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgA fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgA fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~77 kDa
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human Raver1
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1000 using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells overexpressing human Raver1
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells overexpressing human Raver1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAVER1(125950)
mouse ... Raver1(71766)
rat ... Raver1(298705)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable