SAB4200059
Anti-Chimerin β2 antibody, Rat monoclonal
clone HAR 2E3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-ARHGAP3, Anti-BCH, Anti-CHN2, Anti-Chimaerin β2, Anti-GTPase-activating protein, RHO, 3, Anti-RHOGAP3, Anti-Rho-GTPase-activating protein 3, Monoclonal Anti-Chimerin β2 antibody produced in rat
About This Item
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HAR 2E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
human, monkey, rat, mouse, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHN2(1124)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable