Documents
SAB4100339
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE6G antibody produced in mouse
clone PDE6G-A288, culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-PDEG, Anti-Phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, γ, Anti-RP57
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PDE6G-A288, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 9.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PDE6G(5148)
Immunogène
PDE6G purified recombinant protein
Forme physique
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable