Principaux documents
SAB4100223
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX5 antibody produced in mouse
clone PEX5-B173, culture supernatant
Synonyme(s) :
AntiPTS1-BP, AntiPTS1R, AntiPXR1, AntiPeroxisomal biogenesis factor 5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PEX5-B173, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 69.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PEX5(5830)
Immunogène
PEX5 purified recombinant protein
Forme physique
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable