SAB4100221
Monoclonal Anti-PECR antibody produced in mouse
clone PECR-B172, culture supernatant
Synonyme(s) :
AntiDCRRP, AntiHPDHASE, AntiHSA250303, AntiPVIARL, AntiPeroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase, AntiSDR29C1, AntiTERP
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PECR-B172, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 32.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PECR(55825)
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable