SAB4100213
Monoclonal Anti-FAM127C antibody produced in mouse
clone FAM127C -A139, culture supernatant
Synonyme(s) :
AntiCXX1c, AntiFamily with sequence similarity 127, member C, AntiMAR8B, AntiOTTHUMP00000195547
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FAM127C -A139, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 13.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FAM127C(441518)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable