SAB4100064
Monoclonal Anti-IDH1 antibody produced in mouse
clone IDH1-A36, culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-IDPC, Anti-Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble (IDH1), Anti-NADP+-specific ICDH, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Anti-PICD
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IDH1-A36, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 46.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IDH1(3417)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable