Principaux documents
SAB4100018
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP2E1 antibody produced in mouse
culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-CPE1, Anti-CYP2E, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, Anti-P450-J, Anti-P450C2E
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CYP2E1-C25, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen 56.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP2E1(1571)
Immunogène
CYP2E1 purified recombinant protein
Forme physique
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable