SAB3701431
Monoclonal Anti-Esrp-1/2 antibody produced in mouse
clone 23A7.C9, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Epithelial splicing regulatory protein 1, Anti-RNA-binding motif protein 35A, Anti-RNA-binding protein 35A, Anti-RNA-binding protein 35B, Anti-Rbm35a
393,00 €
About This Item
393,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
23A7.C9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Esrp2(77411)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable