SAB3700446
Anti-Swine IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit, Anti-Porcine IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
Texas Red® conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
swine
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Propriétés physiques
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable